Läs mer
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11431350
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11431350 10 g 10g
11421350 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11431350 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26399.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid may be used as surrogate standard to investigate the exposure and home contamination in urine and hand wipe samples collected from farmers.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53985-49-2
Molekylformel C8H4ClF3O2
Molekylvikt (g/mol) 224.563
MDL-nummer MFCD04115846
InChI-nyckel IDLOGBMWOUINGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl benzoicacid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-benzoic acid, acmc-1axez, ksc495i8p, 3-carboxy-5-chlorobenzotrifluoride, 5-chloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid
PubChem CID 3802362
IUPAC-namn 3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 98°C to 101°C
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 224.57
Procent renhet 97%