missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11369365
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369365 5 g 5g
11359365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11369365 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16732.06
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 132915-80-1
Molekylformel C7H6ClF3N2
Molekylvikt (g/mol) 210.58
MDL-nummer MFCD00042198
InChI-nyckel NVNLHLRVSHJKBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride, 1,2-diamino-3-chloro-5-trifluoromethyl benzene, 3-chloro-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 3-chloro-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, timtec-bb sbb003446, buttpark 75\04-15, 1,2-diamino-3-chloro-5trifluoromethylbenzene
PubChem CID 735784
IUPAC-namn 3-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
LEDER NC1=CC(=CC(Cl)=C1N)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Smältpunkt 40°C to 43°C
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 210.59
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Solid
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.