Läs mer
3-Kloro-5-(trifluormetyl)pyridin-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30351512
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30351512 100 mg
1 options
Produktkod. 30351512 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC432835100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid
CAS 80194-68-9
Molekylformel C7 H3 Cl F3 N O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)picolinic acid, 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-carboxylic acid, 3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-1-3(7(9,10)11)2-12-5(4)6(13)14/h1-2H,(H,13,14)
LEDER OC(=O)c1ncc(cc1Cl)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 225.55
Formel vikt 224.9804