Läs mer
3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10471874
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10471874 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10336664 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10471874 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO08070DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 85148-26-1
Molekylformel C6H3ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 181.54
MDL-nummer MFCD00042227
InChI-nyckel OMRCXTBFBBWTDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-trifluoromethyl-5-chloropyridine, pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl, pubchem3552, acmc-209zee, ksc495c1f, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine, 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-carbonitrile
PubChem CID 2736698
IUPAC-namn 3-klor-5-(trifluormetyl)pyridin
LEDER FC(F)(F)C1=CC(Cl)=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 181.54
Procent renhet 97%