Läs mer
3-Chloro-6-fluoro-2-methoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-6-fluoro-2-methoxybenzoic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClFO3/c1-13-7-4(9)2-3-5(10)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 203.9989 |