Läs mer
3-Kloro-6-hydrazinopyridazin, 98 %
Produktkod. 11392386
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392386 1 g 1g
11302396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06121.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
CAS: 17284-97-8 | C4H5ClN4 | 144,562 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17284-97-8
Molekylformel C4H5ClN4
Molekylvikt (g/mol) 144.562
MDL-nummer MFCD00051740
InChI-nyckel FXYQRYGWWZKUFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-6-hydrazinopyridazine, 3-chloro-6-hydrazinylpyridazine, 3-chloropyridazin-6-yl hydrazine, 1-6-chloropyridazin-3-yl hydrazine, 6-chloro-pyridazin-3-yl-hydrazine, 3-chloro-6-hydrazino-pyridazine, 6-chloropyridazin-3-yl hydrazine, 3 2h-pyridazinone, 6-chloro-, hydrazone, 6-chloropyridazine-3-ylhydrazine, 6-chloro-3-pyridazinyl hydrazine
PubChem CID 100787
IUPAC-namn (6-klorpyridazin-3-yl)hydrazin
LEDER C1=CC(=NN=C1NN)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-6-hydrazinopyridazine
Smältpunkt 134 °C till 140 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 125591
Formel vikt 144.56
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.