Läs mer
3-Kloro-6-jodopyridazin, 95 %
Produktkod. 15400829
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400829 1 g 1g
15410829 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63879.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
CAS: 135034-10-5 | C4H2ClIN2 | 240,43 g/mol
Reakant i Suzuki-Miyaura kopplingsreaktion. Reaktant i syntesen av 6-kloropyridazin-3-karbonitril.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Reakant i Suzuki-Miyaura kopplingsreaktion. Reaktant i syntesen av 6-kloropyridazin-3-karbonitril.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syror, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135034-10-5
Molekylformel C4H2ClIN2
Molekylvikt (g/mol) 240.43
MDL-nummer MFCD08275187
InChI-nyckel PNEPCDPKMXJYIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-6-iodo-pyridazine, pyridazine, 3-chloro-6-iodo, 3-chloro-6-pyrazine, acmc-1cg9b, ksc169s6d, 3-chloranyl-6-iodanyl-pyridazine, 6-chloro-3-iodopyridazine, 3-chloro-6-iodo-1,2-diazine
PubChem CID 15418839
IUPAC-namn 3-klor-6-jodpyridazin
LEDER ClC1=NN=C(I)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-6-iodopyridazine
Smältpunkt 110°C to 120°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 240.43
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.