Läs mer
3-Kloro-6-metoxi-2-(4-metoxyfenyl)benzo[b]tiofen, TRC
Produktkod. 30359536
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30359536 10 mg
1 options
Produktkod. 30359536 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36436010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
CAS 103597-06-4
Molekylformel C16H13ClO2S
Kvantitet 10 mg
Synonym 3-Chloro-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-benzo[b]thiophene
InChI formel InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-18-11-5-3-10(4-6-11)16-15(17)13-8-7-12(19-2)9-14(13)20-16/h3-9H,1-2H3
LEDER ClC1=C(C2=CC=C(OC)C=C2)SC3=C1C=CC(OC)=C3
IUPAC-namn 3-klor-6-metoxi-2-(4-metoxifenyl)benso[b]tiofen
Molekylvikt (g/mol) 304.79
Formel vikt 304.03