Läs mer
3-klor-6-metoxipyridazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11442227
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11442227 5 g 5g
11452227 25 g 25g
11462227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11442227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14173.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1722-10-7 | C5H5ClN2O | 144.56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1722-10-7
Molekylformel C5H5ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 144.56
MDL-nummer MFCD00006467
InChI-nyckel XBJLKXOOHLLTPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74403
IUPAC-namn 3-klor-6-metoxipyridazin
LEDER COC1=CC=C(Cl)N=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-6-methoxypyridazine
Smältpunkt 90°C to 92°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 118854
Synonym pyridazine, 3-chloro-6-methoxy, 3-chloro-6-methoxy-pyridazine, 6-chloro-3-methoxypyridazine, pyridazine,3-chloro-6-methoxy, 6-chloropyridazin-3-yl methyl ether, 3-chloro-6-methoxypyridazine, zlchem 731, acmc-1bvtl, 3-methoxy-6-chloropyridazine, 3-chloro-6-methoxy pyridazine
Formel vikt 144.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.