Läs mer
3-Chloro-6-methylpyridazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-6-methylpyridazine |
| CAS | 1121-79-5 |
| Molekylformel | C5H5ClN2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 6-Chloro-3-methylpyridazine, NSC 18704 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN2/c1-4-2-3-5(6)8-7-4/h2-3H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(Cl)nn1 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-6-methylpyridazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.56 |
| Formel vikt | 128.0141 |