Läs mer
3-Chloro-6-phenylpyridazine, TRC
Produktkod. 30008166
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008166 10 mg
30003301 50 mg
30007777 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008166 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC59667310MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20375-65-9
Molekylformel C10H7N2Cl
Molekylvikt (g/mol) 190.63
Synonym 6-Phenyl-3-chloropyridazine, NSC 28739, 3-Phenyl-6-chloropyridazine, 6-Chloro-3-phenylpyridazine
IUPAC-namn 3-chloro-6-phenylpyridazine
LEDER Clc1ccc(nn1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-6-phenylpyridazine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H7ClN2/c11-10-7-6-9(12-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Formel vikt 190.0298