Läs mer
3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 96%
Produktkod. 11421067
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11421067 1 g 1g
11431067 5 g 5g
11441067 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11421067 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24073.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24974-73-0 | C7H6Cl2O2S | 225.083 g/mol
3-klor-alfa-toluensulfonylklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-klor-alfa-toluensulfonylklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvara under torr inert gas. Det är hygroskopiskt till sin natur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24974-73-0
Molekylformel C7H6Cl2O2S
Molekylvikt (g/mol) 225.083
MDL-nummer MFCD02683111
InChI-nyckel LXTGNVLBPVVMSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenyl methanesulfonyl chloride, 3-chloro-phenyl-methanesulfonyl chloride, chloro 3-chlorophenyl methyl sulfone, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-chloro, pubchem5501, acmc-20an5u, 3-chlorobenzylsulfonyl chloride, 3-chlorophenyl methanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonylchloride,3-chloro, benzenemethanesulfonylchloride, 3-chloro
PubChem CID 2757802
IUPAC-namn (3-klorfenyl)metansulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)CS(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Smältpunkt 69°C to 75°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Formel vikt 225.09
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.