Läs mer
3-Chloro-D-alanine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-D-alanine Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 173.001 |
| Frakt skick | Room Temperature |