missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Chloro Fenofibric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro Fenofibric Acid |
| CAS | 60012-96-6 |
| Molekylformel | C17H15ClO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-[4-(3-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic Acid, LF 406 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-8-6-11(7-9-14)15(19)12-4-3-5-13(18)10-12/h3-10H,1-2H3,(H,20,21) |
| LEDER | CC(C)(Oc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(Cl)c2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[4-(3-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.75 |
| Formel vikt | 318.0659 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?