Läs mer
3-klor-L-fenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15428507
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428507 5 g 5g
15438507 250 mg 250mg
15418507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15428507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52018.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80126-51-8 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80126-51-8
Molekylformel C9H10ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 199.63
MDL-nummer MFCD01075124
InChI-nyckel JJDJLFDGCUYZMN-QMMMGPOBSA-N
Synonym 3-chloro-l-phenylalanine, l-3-chlorophenylalanine, s-2-amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, h-phe 3-cl-oh, 2s-2-amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, 3-chlorophenylalanine, l-phe 3-cl-oh, 3-chloro-l-phenylalanine hydrochloride, d-3-chlorophenylalanine, l-3-chlorophe
PubChem CID 2761492
ChEBI CHEBI:49597
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(3-klorfenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=CC(Cl)=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-L-phenylalanine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 199.64
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.