Läs mer
3-Chloro-L-tyrosine, MedChemExpress
Produktkod. 16489905
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
16489905 250 mg
1 options
Produktkod. 16489905 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW041171
MedChemExpress 3-Chloro-L-tyrosine is a specific marker of myeloperoxidase-catalyzed oxidation, and is markedly elevated in low density lipoprotein isolated from human atherosclerotic intima.
3-Chloro-L-tyrosine is a specific marker of myeloperoxidase-catalyzed oxidation, and is markedly elevated in low density lipoprotein isolated from human atherosclerotic intima.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-L-tyrosine
CAS 7423-93-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10ClNO3
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation H2O : 5 mg/mL (23.19 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble)
LEDER O=C(O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Molekylvikt (g/mol) 215.63
Formel vikt 215.63
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism