Läs mer
3-Chloro-L-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-L-tyrosine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 215.0349 |
| Frakt skick | Room Temperature |