Läs mer
3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 78218-47-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C5 H11 Cl2 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1-Propanamine, 3-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-chloro-N-(2-chloroethyl)-, hydrochloride (9CI), (2-Chloroethyl)(3-chloropropyl)amine hydrochloride, Ifosfamide Imp. E (EP) as Hydrochloride, Ifosfamide Impurity E as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11Cl2N.ClH/c6-2-1-4-8-5-3-7;/h8H,1-5H2;1H |
| LEDER | Cl.ClCCCNCCCl |
| IUPAC-namn | 3-chloro-N-(2-chloroethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Visa mer |