Läs mer
3-Chloro-N-(3-hydroxyphenyl)propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-N-(3-hydroxyphenyl)propanamide |
| CAS | 50297-40-0 |
| Molekylformel | C9H10NO2Cl |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Aripiprazole Impurity 43 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO2/c10-5-4-9(13)11-7-2-1-3-8(12)6-7/h1-3,6,12H,4-5H2,(H,11,13) |
| LEDER | OC1=CC=CC(NC(CCCl)=O)=C1 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-N-(3-hydroxyphenyl)propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.63 |
| Formel vikt | 199.04 |