Läs mer
3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propanamide |
| CAS | 21261-76-7 |
| Molekylformel | C10H12ClNO2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propanamide, 3-Chloro-N-(3-methoxyphenyl)propionamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO2/c1-14-9-4-2-3-8(7-9)12-10(13)5-6-11/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | COc1cccc(NC(=O)CCCl)c1 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-N-(3-methoxyphenyl)propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.66 |
| Formel vikt | 213.0557 |