missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Mikromol™

Produktkod. 30050224
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050224 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050224 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0894.320025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

3-Chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
CAS 627484-44-0
Analyt- eller komponentnamn 3-Chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H10 Cl F3 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Propanamide, 3-chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methyl-, 3-Chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
InChI formel InChI=1S/C12H10ClF3N2O2/c1-11(20,6-13)10(19)18-8-3-2-7(5-17)9(4-8)12(14,15)16/h2-4,20H,6H2,1H3,(H,18,19)
LEDER CC(O)(CCl)C(=O)Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-chloro-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide
Molekylvikt (g/mol) 306.6682
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 306.0383 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.