Läs mer
3-Chloro-N-Fmoc-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15462709
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462709 5 g 5g
15452709 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15462709 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66237.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 198560-44-0 | C24H20ClNO4 | 421.877 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 198560-44-0
Molekylformel C24H20ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 421.877
MDL-nummer MFCD00672548
InChI-nyckel UOZAKKJRIKXQPY-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-l-3-chlorophenylalanine, fmoc-3-chloro-l-phenylalanine, fmoc-phe 3-cl-oh, fmoc-l-phe 3-cl-oh, l-3-3-chlorophenyl-n-fmoc-alanine, fmoc-l-3-chlorophe, l-3-chlorophenyl-n-fmoc-alanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, 2s-3-3-chlorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-3-chlorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid
PubChem CID 2761466
IUPAC-namn (2S)-3-(3-klorfenyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)propansyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC(=CC=C4)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-N-Fmoc-L-phenylalanine
Kvantitet 5 g
Formel vikt 421.88
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.