Läs mer
3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| CAS | 145959-21-3 |
| Molekylformel | C9H10ClNO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10ClNO2/c1-11(13-2)9(12)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,1-2H3 |
| LEDER | CON(C)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.63 |
| Formel vikt | 199.04 |