Läs mer
3-Chloro-N-methylaniline, 97%
Produktkod. 11479603
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479603 1 g 1g
11489603 5 g 5g
11499603 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479603 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12418.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 7006-52-2 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7006-52-2
Molekylformel C7H8ClN
Molekylvikt (g/mol) 141.60
MDL-nummer MFCD00052014
InChI-nyckel WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-chloroaniline, 3-chloro-n-methylbenzenamine, benzenamine, 3-chloro-n-methyl, 3-chloro-phenyl-methyl-amine, n-methyl-m-chloroaniline, n1-methyl-3-chloroaniline, pubchem9202, acmc-209ocl, 3-chloro-1-methylaniline, 3-chloro-n-methyl aniline
PubChem CID 138900
IUPAC-namn 3-chloro-N-methylaniline
LEDER CNC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-N-methylaniline
Densitet 1.163
Kokpunkt 243°C to 244°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.583
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2802319
Formel vikt 141.6
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.