Läs mer
3-klor-N-metylpropan-1-amin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30351992
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30351992 1 g
1 options
Produktkod. 30351992 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3805981G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride
CAS 97145-88-5
Molekylformel C4H10ClN•(HCl)
Kvantitet 1 g
Synonym Fluoxetine Impurity, 3-(Methylamino)propyl Chloride Hydrochloride, N-Methyl(3-chloropropyl)amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6-4-2-3-5;/h6H,2-4H2,1H3;1H
LEDER CNCCCCl.Cl
IUPAC-namn 3-kloro-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 107.583646
Formel vikt 143.0269