Läs mer
3-klor-N-metylpropan-1-amin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride |
| CAS | 97145-88-5 |
| Molekylformel | C4H10ClN•(HCl) |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Fluoxetine Impurity, 3-(Methylamino)propyl Chloride Hydrochloride, N-Methyl(3-chloropropyl)amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10ClN.ClH/c1-6-4-2-3-5;/h6H,2-4H2,1H3;1H |
| LEDER | CNCCCCl.Cl |
| IUPAC-namn | 3-kloro-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 107.583646 |
| Formel vikt | 143.0269 |