Läs mer
3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-N,N-diethylpropan-1-amine |
| CAS | 104-77-8 |
| Molekylformel | C7H16ClN |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | (3-Chloropropyl)diethylamine, 1-Chloro-3-diethylaminopropane, 1-Diethylamino-3-chloropropane, 3-(Diethylamino)propyl Chloride, 3-(N,N-Diethylamino)propyl Chloride, 3-Chloro-N,N-diethyl-N-propylamine, 3-Chloro-N,N-diethylpropanamine, 3-Chloro-N,N-diethylpropylamine, 3-Diethylamino-1-chloropropane, Diethyl(3-chloropropyl)amine, Diethylaminopropyl Chloride, N-(3-Chloropropyl)diethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16ClN/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-7H2,1-2H3 |
| LEDER | CCN(CC)CCCCl |
| IUPAC-namn | 3-chloro-N,N-diethylpropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.66 |
| Formel vikt | 149.0971 |