Läs mer
3-kloro-n,N-dimetylanilin, 95 %
Produktkod. 11352586
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352586 5 g 5g
11362586 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352586 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08563.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6848-13-1 | C8H10ClN | 155,625 g/mol
Den kan användas för att framställa 3-(3-dimetylamino-fenyl)-akrylsyra-butylester vid en temperatur av °140 C i närvaro av reagens Na2CO3 och lösningsmedel N,N-dimetylacetamid med en reaktionstid på 20 timmar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Den kan användas för att framställa 3-(3-dimetylamino-fenyl)-akrylsyrabutylester vid en temperatur
av 140 C i närvaro av reagens Na2CO3 och °lösningsmedel N,N-dimetylacetamid med en reaktionstid på 20 timmar.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6848-13-1
Molekylformel C8H10ClN
Molekylvikt (g/mol) 155.625
MDL-nummer MFCD00018456
InChI-nyckel CHHCCYVOJBBCIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-3-chloroaniline, 3-chloro-nn-dimethylaniline, benzenamine, 3-chloro-n,n-dimethyl, m-chloro-n,n-dimethylaniline, benzenamine,3-chloro-n,n-dimethyl, 3-chlorophenyl dimethylamine, pubchem3637, 3-chloranyl-n,n-dimethyl-aniline, 3-n,n-dimethylamino phenyl chloride
PubChem CID 23285
IUPAC-namn 3-klor-N,N-dimetylanilin
LEDER CN(C)C1=CC(=CC=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Kokpunkt 230°C to 232°C
Brytningsindex 1.576
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 2206152
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 155.63
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloro-N,N-dimethylaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.