Läs mer
3-Chloro-o-xylene, 97%
Produktkod. 11417064
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11417064 25 g 25g
11427064 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11417064 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21505.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 608-23-1 | C8H9Cl | 140.61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-23-1
Molekylformel C8H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 140.61
MDL-nummer MFCD00060689
InChI-nyckel NVLHGZIXTRYOKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-o-xylene, 2,3-dimethylchlorobenzene, benzene, chlorodimethyl, 3-chloro-1,2-dimethylbenzene, 3-chloro-ortho-xylene, benzene, 1-chloro-2,3-dimethyl, xylyl chloride, chloro o-xylene, mono-chlorxylol, chloro-ortho-xylene
PubChem CID 32884
IUPAC-namn 1-klor-2,3-dimetylbensen
LEDER CC1=C(C(=CC=C1)Cl)C
Spécification
Kemiskt namn eller material 3-Chloro-o-xylene
Kvantitet 25 g
Formel vikt 140.61
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.