Läs mer
3-Chloroacenaphthene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloroacenaphthene |
| CAS | 5573-31-9 |
| Molekylformel | C12H9Cl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Chloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Cl/c13-11-7-5-9-3-1-2-8-4-6-10(11)12(8)9/h1-3,5,7H,4,6H2 |
| LEDER | Clc1ccc2cccc3CCc1c23 |
| IUPAC-namn | 3-chloro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.65 |
| Formel vikt | 188.0393 |