missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Chloroacetanilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloroacetanilide |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-3-7(9)5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 169.029 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?