Läs mer
3'-Kloroacetofenon, 98+%
Produktkod. 11497437
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497437 25 g 25g
11487437 5 g 5g
11407447 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15592.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 99-02-5 | C8H7ClO | 154,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-02-5
Molekylformel C8H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 154.59
MDL-nummer MFCD00000593
InChI-nyckel UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
PubChem CID 14933
IUPAC-namn 1-(3-klorfenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3'-Chloroacetophenone
Densitet 1.191
Kokpunkt 227 °C till 229 °C
Flampunkt 105 °C (221 °F)
Brytningsindex 1.5506
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3416
Beilstein 636318
Formel vikt 154.6
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.