Läs mer
3-(Chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
3-(Chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide |
| CAS | 119670-13-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-(Chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-2-amine 2-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H13 Cl2 N2 O3 P |
| Synonym | Ethanone, 2-chloro-1-[2-[(2-chloroethyl)amino]dihydro-2-oxido-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-3(4H)-yl]-, 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, 3-(chloroacetyl)-N-(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide (9CI), Ifosfamide Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13Cl2N2O3P/c8-2-3-10-15(13)11(7(12)6-9)4-1-5-14-15/h1-6H2,(H,10,13) |
| LEDER | ClCCNP1(=O)OCCCN1C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-1-[2-(2-chloroethylamino)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-3-yl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.07 |
| Visa mer |