Läs mer
3-Kloranilin 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloroaniline |
| CAS | 108-42-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Chloroaniline |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C6 H6 Cl N |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Aniline, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzenamine, 1-Amino-3-chlorobenzene, 3-Amino-1-chlorobenzene, 3-Chloro-1-aminobenzene, 3-Chloroaniline, 3-Chlorophenylamine, 5-Chloroaniline, Fast Orange GC Base, NSC 17581, Orange GC base, m-Aminochlorobenzene, m-Chloroaniline, m-Chlorophenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2 |
| Lösningstyp | Enda lösning |
| Visa mer |