Läs mer
3-Kloranilin, 99 %
Produktkod. 11319499
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319499 100 g 100g
11469872 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319499 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12019.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 108-42-9 | C6H6ClN | 127,57 g/mol
3-kloroanilin var den enda anilinföreningen som ökade plasmaALT/GPT-aktiviteten efter 48 timmar. Det används vid bioaugmentering av aktivt slam.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-kloroanilin var den enda anilinföreningen som ökade plasmaALT/GPT-aktiviteten efter 48 timmar. Det används vid bioaugmentering av aktivt slam.
Löslighet
Lösligt i vatten. [6,8 g/L (°20 C)].
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibel med baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-42-9
Molekylformel C6H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 127.57
MDL-nummer MFCD00007765
InChI-nyckel PNPCRKVUWYDDST-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chloroaniline, 3-chlorobenzenamine, benzenamine, 3-chloro, m-chloraniline, 3-chlorophenylamine, orange gc base, m-chlorophenylamine, m-aminochlorobenzene, m-chloroaminobenzene, aniline, m-chloro
PubChem CID 7932
IUPAC-namn 3-kloranilin
LEDER NC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloroaniline
Smältpunkt -10°C
Densitet 1.21
Kvantitet 100 g
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.594
UN-nummer UN2019
Beilstein 605969
Merck Index 14,2118
Kokpunkt 230°C
Löslighetsinformation Soluble in water. [6.8g/L (20°C)].
Formel vikt 127.57
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.