Läs mer
3-Chloroaniline hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11383097
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383097 25 g 25g
11393097 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383097 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13484.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 141-85-5
Molekylformel C6H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 164.029
MDL-nummer MFCD00035485
InChI-nyckel NMGHWHCTRGZZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroaniline hydrochloride, 3-chloroanilinium chloride, devol orange c, devol orange gc, m-chloroaniline hydrochloride, orange gc salt, orange base ngc, orange gcs salt, orange salt ngc, ansibases orange gc
PubChem CID 67336
IUPAC-namn 3-chloroaniline;hydrochloride
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)N.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloroaniline hydrochloride
Smältpunkt ∽222°C (decomposition)
Odör Characteristic
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2018
Beilstein 3623168
Formel vikt 164.03
Procent renhet 97%