Läs mer
3-kloroanisol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11443567
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443567 50 g 50g
11453567 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443567 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17327.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2845-89-8 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2845-89-8
Molekylformel C7H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 142.582
MDL-nummer MFCD00000591
InChI-nyckel YUKILTJWFRTXGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroanisole, m-chloroanisole, benzene, 1-chloro-3-methoxy, anisole, m-chloro, 3-chloroanisol, meta-chloroanisole, 3-anisolyl chloride, pubchem3615, 3-chloromethoxybenzene, m-methoxyphenyl chloride
PubChem CID 17833
IUPAC-namn 1-klor-3-metoxibensen
LEDER COC1=CC(=CC=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloroanisole
Densitet 1.168
Kokpunkt 192°C to 194°C
Flampunkt 73°C (163°F)
Brytningsindex 1.536
Kvantitet 50 g
Beilstein 2041497
Formel vikt 142.59
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.