Läs mer
3-Chlorobenzaldehyde, 97%
Produktkod. 11450793
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450793 500 g 500g
11430793 25 g 25g
11440793 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450793 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13254.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 587-04-2 | C7H5ClO | 140.566 g/mol
3-klorbensaldehyd, används som läkemedel, färgämnesmellanprodukter och specialkemikalier. Det används huvudsakligen för att producera medicinmaterial och intermediär, kloralalkoholat och intermediär av sur betningsmedel azurine-6B på färgämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-klorbensaldehyd, används som läkemedel, färgämnesmellanprodukter och specialkemikalier. Det används huvudsakligen för att producera medicinmaterial och intermediär, kloralalkoholat och intermediär av sur betningsmedel azurine-6B på färgämne.
Löslighet
Det är lösligt i alkohol, eter och aceton. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från Starka baser, Starka oxidationsmedel, Starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 587-04-2
Molekylformel C7H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 140.566
MDL-nummer MFCD00003350
InChI-nyckel SRWILAKSARHZPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro, mcad, meta-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, m-chloro, 3-chloro benzaldehyde, 3-chloro-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-9ci, ccris 8613, 3-chiorobenzaldehyde
PubChem CID 11477
IUPAC-namn 3-klorbensaldehyd
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzaldehyde
Smältpunkt 16°C to 18°C
Densitet 1.239
Kokpunkt 213°C to 214°C
Flampunkt 88°C (190°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.564
Kvantitet 500 g
Beilstein 507098
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation It is soluble in alcohol,ether,and acetone. Insoluble in water.
Formel vikt 140.57
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.