Läs mer
3-Chlorobenzamide, 98%, ACROS Organics™
Produktkod. 10031751 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10031751 25 g Glass bottle 25g
1 options
Produktkod. 10031751 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 351370250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzamide
Smältpunkt 133°C to 137°C
Namnnotering 98%
CAS 618-48-4
CAS Min % 97.5
Färg White
CAS Max % 100.0
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Fysisk form Powder
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C7H6ClNO
Linjär formel ClC6H4C(O)NH2
MDL-nummer MFCD00014799
Synonym m-chlorobenzamide, benzamide, 3-chloro, 3-chloro-benzamide, benzamide, m-chloro-8ci, benzamide, m-chloro, 5-chlorobenzamide, pubchem3618, acmc-1b3cu, wce
InChI-nyckel MJTGQALMWUUPQM-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC-namn 3-chlorobenzamide
Molekylvikt (g/mol) 155.58
PubChem CID 69254
ChEBI CHEBI:10587
Formel vikt 155.58
Procent renhet ≥97.5%