Läs mer
3-klorbensamid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11460213
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460213 10 g 10g
11470213 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460213 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11389.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 618-48-4 | Molekylformel: C7H6ClNO | Molekylvikt: 155,58 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-48-4
Molekylformel C7H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 155.58
MDL-nummer MFCD00014799
InChI-nyckel MJTGQALMWUUPQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzamide, benzamide, 3-chloro, 3-chloro-benzamide, benzamide, m-chloro-8ci, benzamide, m-chloro, 5-chlorobenzamide, pubchem3618, acmc-1b3cu, wce
PubChem CID 69254
ChEBI CHEBI:10587
IUPAC-namn 3-klorbensamid
LEDER NC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzamide
Smältpunkt 133 °C till 136 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 1859940
Formel vikt 155.58
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.