Läs mer
3-Klorobenzenamin, TRC
Produktkod. 30134915
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134915 100 g
30005272 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134915 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC364610100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-42-9
Molekylformel C6 H6 Cl N
Molekylvikt (g/mol) 127.57
Synonym Aniline, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzenamine, 1-Amino-3-chlorobenzene, 3-Amino-1-chlorobenzene, 3-Chloro-1-aminobenzene, 3-Chloroaniline, 3-Chlorophenylamine, 5-Chloroaniline, Fast Orange GC Base, NSC 17581, Orange GC base, m-Aminochlorobenzene, m-Chloroaniline, m-Chlorophenylamine
IUPAC-namn 3-kloranilin
LEDER Nc1cccc(Cl)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chloroaniline
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Formel vikt 127.0189