missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Chlorobenzene-1,2-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorobenzene-1,2-diamine |
| CAS | 21745-41-5 |
| Molekylformel | C6H7ClN2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7ClN2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,8-9H2 |
| LEDER | Nc1cccc(Cl)c1N |
| IUPAC-namn | 3-chlorobenzene-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.59 |
| Formel vikt | 142.0298 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?