Läs mer
3-Klorbensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11455897
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11455897 25 g 25g
11435897 1 g 1g
11445897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11455897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24444.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 63503-60-6 | C6H6BClO2 | 156,37 g/mol
Den används som en reaktant involverad i 1,4-konjugatadditionsreaktioner med etensulfonamider för att bilda aryletansulfonamider, Suzuki-Miyaura-reaktioner med dibromtrifluormetylbensen, korskopplingsreaktioner med diazoestrar3 eller kaliumcyanat. Det är involverat i syntesen av biarylketoner och ftalider och syntes av inhibitorer inklusive PDE4-hämmare6 bland andra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en reaktant involverad i 1,4-konjugatadditionsreaktioner med etensulfonamider för att bilda aryletansulfonamider, Suzuki-Miyaura-reaktioner med dibromtrifluormetylbensen, korskopplingsreaktioner med diazoestrar3 eller kaliumcyanat. Det är involverat i syntesen av biarylketoner och ftalider och syntes av inhibitorer inklusive PDE4-hämmare6 bland andra.
Löslighet Något löslig i vatten.
löslig i eter, tetrahydrofuran, dimetylsulfoxid, dimetylformamid, metanol.
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63503-60-6
Molekylformel C6H6BClO2
Molekylvikt (g/mol) 156.37
MDL-nummer MFCD00161354
InChI-nyckel SDEAGACSNFSZCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorophenyl boronic acid, 3-chlorobenzeneboronic acid, 3-chlorophenyl boranediol, 3-chlorophenylbornic acid, 3-chloro benzene boronic acid, m-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-phenyl-boronic acid, boronic acid, 3-chlorophenyl, pubchem1785
PubChem CID 2734323
IUPAC-namn (3-klorfenyl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC(Cl)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzeneboronic acid
Smältpunkt 180 °C till 185 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2936343
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten. löslig i eter, tetrahydrofuran, dimetylsulfoxid, dimetylformamid och metanol.
Formel vikt 156.38
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.