Läs mer
3-klorbensensulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11348105
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348105 1 g 1g
11358105 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348105 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08349.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17260-71-8 | C6H6ClNO2S | 191.63 g/mol
Det kan reagera med 1-klor-4-isocyanato-bensen för att framställa C13H10Cl2N2O3S i närvaro av 1 N aq. NaOH och lösningsmedel aceton.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den kan reagera med 1-klor-4-isocyanato-bensen för att framställa C13H10Cl2N2O3S i närvaro av 1 N aq. NaOH och lösningsmedel aceton.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17260-71-8
Molekylformel C6H6ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 191.63
MDL-nummer MFCD00051976
InChI-nyckel WSYQJNPRQUFCGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonamide, 3-chloro, 3-chlorobenzene-1-sulfonamide, 3-chlorobenzenesulphonamide, 3-chloro-benzenesulfonamide, m-chlorobenzenesulfonamide, acmc-20a3ig, 3-chlorobenzensulfonamide, 3-chloranylbenzenesulfonamide, benzenesulfonamide,3-chloro, benzenesulfonamide, 3-chloro-9ci
PubChem CID 519377
IUPAC-namn 3-klorbensensulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzenesulfonamide
Smältpunkt 144°C to 148°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2832245
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 191.64
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.