Läs mer
3-klorbenso[b]tiofen-2-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10620476
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10620476 25 g 25g
10602243 1 g 1g
10552432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10620476 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB00300EB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 21815-91-8
Molekylformel C9H4Cl2OS
Molekylvikt (g/mol) 231.09
MDL-nummer MFCD00053069
InChI-nyckel GWKSSMDJEWPKCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzothiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorobenzo b thiophen-2-carbonyl chloride, benzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro, 3-chlorobenzo b-2-thiophenecarboxylic acid chloride, acmc-1cne6, 3-chlorobenzo b thiophene-2-carbonylchloride, 2-chlorocarbonyl-3-chlorobenzo b thiophene, 3-chlorobenzo thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 519898
IUPAC-namn 3-klor-l-bensotiofen-2-karbonylklorid
LEDER ClC(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 231.1