Läs mer
3-Klorobenzo[b]tiofen-2-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11344524
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344524 5 g 5g
11334524 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344524 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01257.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 21211-22-3 | C9H5ClO2S | 212,647 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21211-22-3
Molekylformel C9H5ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 212.647
MDL-nummer MFCD00014579
InChI-nyckel HJTMIYKPPPYDRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro-benzo b thiophene-2-carboxylicacid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 3-chloro, 3-chlorobenzothiophene-2-carboxylic acid, pubchem18541, 3-chloro-benzo b thiophene carboxylic acid, acmc-1coc0, cbmicro_009255
PubChem CID 307964
IUPAC-namn 3-klor-l-bensotiofen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=C(S2)C(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Smältpunkt 265 °C till 267 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1425602
Formel vikt 212.65
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.