Läs mer
3-Chlorobenzoic acid, 99%
Produktkod. 11464223
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11464223
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10876.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 535-80-8 | C7H5ClO2 | 156.565 g/mol
En Pseudomonas-art som använde 3-klorbensoesyra som kolkälla omvandlade denna förening till 3-hydroxibensoesyra och 2,5-dihydroxibensoesyror. Ett metanogent konsortium som kunde använda 3-klorbensoesyra som sin enda energi- och kolkälla anrikades från anaerobt avloppsslam. En Pseudomonas putida-stam 87 med förmåga att assimilera 3-klorbensoesyra som en enda källa för kol och energi (3Cba+) isolerades. koppling av 3-klorbensoesyra med fenylboronsyra fortskrider vid rumstemperatur med användning av 0,5 % Pd och vid 100 C med användning °av 0,1 % Pd för att ge den kopplade produkten i 97 % utbyte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
En Pseudomonas-art som använde 3-klorbensoesyra som kolkälla omvandlade denna förening till 3-hydroxibensoesyra och 2,5-dihydroxibensoesyror. Ett metanogent konsortium som kunde använda 3-klorbensoesyra som sin enda energi- och kolkälla anrikades från anaerobt avloppsslam. En Pseudomonas putida-stam 87 med förmåga att assimilera 3-klorbensoesyra som en enda källa för kol och energi (3Cba+) isolerades. koppling av 3-klorbensoesyra med fenylboronsyra fortskrider vid rumstemperatur med användning av 0,5 % Pd och vid 100 C °med användning av 0,1 % Pd för att ge den kopplade produkten i 97 % utbyte.
Löslighet Lite löslig i
vatten (0,45 g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 535-80-8
Molekylformel C7H5ClO2
Molekylvikt (g/mol) 156.565
MDL-nummer MFCD00002491
InChI-nyckel LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro, benzoic acid, m-chloro, 3-chlorobenzoicacid, 3-chloro-benzoic acid, m-chlorobenzoate, acido m-clorobenzoico, unii-02uoj7064k, mcba, ccris 5992
PubChem CID 447
ChEBI CHEBI:49410
IUPAC-namn 3-klorbensoesyra
LEDER C1=CC(=CC(=C1)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzoic acid
Smältpunkt 154°C to 160°C
Kokpunkt 274°C to 276°C
Odör Odorless
Kvantitet 100 g
Beilstein 907218
Merck Index 14,2123
Löslighetsinformation Slioghtly soluble in water(0.45g/L ).
Formel vikt 156.57
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.