Läs mer
3-Klorobenzosyra, 99 %
Beskrivning
En Pseudomonas-art som använde 3-klorbensoesyra som kolkälla omvandlade denna förening till 3-hydroxibensoesyra och 2,5-dihydroxibensoesyror. Ett metanogent konsortium som kunde använda 3-klorbensoesyra som sin enda energi- och kolkälla anrikades från anaerobt avloppsslam. En Pseudomonas putida-stam 87 med förmåga att assimilera 3-klorbensoesyra som en enda källa för kol och energi (3Cba+) isolerades. koppling av 3-klorbensoesyra med fenylboronsyra fortskrider vid rumstemperatur med användning av 0,5 % Pd och vid 100 C med användning °av 0,1 % Pd för att ge den kopplade produkten i 97 % utbyte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
En Pseudomonas-art som använde 3-klorbensoesyra som kolkälla omvandlade denna förening till 3-hydroxibensoesyra och 2,5-dihydroxibensoesyror. Ett metanogent konsortium som kunde använda 3-klorbensoesyra som sin enda energi- och kolkälla anrikades från anaerobt avloppsslam. En Pseudomonas putida-stam 87 med förmåga att assimilera 3-klorbensoesyra som en enda källa för kol och energi (3Cba+) isolerades. koppling av 3-klorbensoesyra med fenylboronsyra fortskrider vid rumstemperatur med användning av 0,5 % Pd och vid 100 C °med användning av 0,1 % Pd för att ge den kopplade produkten i 97 % utbyte.
Löslighet Lite löslig i
vatten (0,45 g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chlorobenzoic acid |
| Smältpunkt | 154 °C till 160 °C |
| Kokpunkt | 274 °C till 276 °C |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 907218 |
| Merck Index | 14,2123 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten (0,45 g/L). |
| Formel vikt | 156.57 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.