Läs mer
3-klorobenzoesyra, Mikromol™
Produktkod. 17982666
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17982666 25 mg
1 options
Produktkod. 17982666 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0745.160025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-Klorobenzosyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzoic acid
CAS 535-80-8
Analyt- eller komponentnamn 3-Chlorobenzoic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H5 Cl O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Benzoic acid, 3-chloro-, Benzoic acid, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzoic acid, NSC 8443, m-Chlorobenzoic acid, 3-Chlorobenzoic Acid, 433C58, Bupropion related, 3-chlorobenzoic acid (433C58)
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC-namn 3-klorobenzosyra
Molekylvikt (g/mol) 156.57
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 155,9978 g/mol