Läs mer
3-Klorobenzosyra, TRC
Produktkod. 30357465
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30357465 10 g
1 options
Produktkod. 30357465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36464510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Chlorobenzoic acid
CAS 535-80-8
Molekylformel C7 H5 Cl O2
Kvantitet 10 g
Synonym Benzoic acid, m-chloro- (8CI), 3-Chlorobenzoic acid, NSC 8443, m-Chlorobenzoic acid
InChI formel InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
LEDER OC(=O)c1cccc(Cl)c1
IUPAC-namn 3-klorobenzosyra
Molekylvikt (g/mol) 156.57
Formel vikt 155.9978